Learn More
Ácido DL-piroglutámico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496142 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11496142 100 g
11486142 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496142 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210278080
CAS 149-87-1
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.12
Número MDL MFCD00064322
Clave InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
Nombre IUPAC ácido 5-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Pyroglutamic Acid
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1
Forma física Solid