Learn More
DL-Propilheedrina Cloruro, TRC
Código de producto. 30012809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012809 50 mg 50 miligramos
30010055 10 mg 10 miligramos
30005564 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83715050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1007-33-6
Fórmula molecular C10 H21 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 191.74
Sinónimo N,α-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N,α-dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (±)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride
Nombre IUPAC 1-ciclohexil-N-metilpropano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylhexedrine (hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1441
Porcentaje de pureza >95%