Learn More
DL-prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408858 5 g 5 g
15418858 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62322.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 498-63-5 | C5H11NO | 101.149 g/mol
DL-Prolinol is used as asymmetric catalysts in proline organ catalysis reactions, and it is also used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El DL-prolinol se utiliza como catalizador asimétrico en reacciones de catálisis de órganos de prolina, y también se utiliza en muchas aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-63-5
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00601073
Clave InChI HVVNJUAVDAZWCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanol, prolinol, pyrrolidin-2-yl-methanol, dl-prolinol, 2-hydroxymethylpyrrolidine, pyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinylmethanol, pyrrolidine-2-methanol, 2-pyrrolidinylmethanol #
PubChem CID 90908
ChEBI CHEBI:59652
Nombre IUPAC pirrolidina-2-ilmetanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Prolinol
Índice de refracción 1.484
Punto de ebullición 76°C (2mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 98%