Learn More
DL-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Proline |
| CAS | 609-36-9 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Proline, DL-Proline, Proline','DL- (8CI), (RS)-Proline, (±)-Proline, 2-Pyrrolidinylcarboxylic acid, DL-Pro, NSC 97923 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCN1 |
| Nombre IUPAC | ácido pirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 115.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0633 |