Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-prolina, 99 %
Código de producto. 10458320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10733561 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10458320 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 174030050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-36-9 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-36-9
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00005250
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
Nombre IUPAC ácido pirrolidina-2-carboxílico
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Proline
Punto de fusión 208.0°C to 210.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0.1% max.
Beilstein 22, 4
Fieser 09,393
Índice Merck 15, 7895
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in chloroform, benzene and, acetone, insoluble in ether
Agua 0.5% max. (K.F.)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino