Learn More
DL-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494504 100 g 100 g
11474504 5 g 5 g
11484504 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494504 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13137.22
Solicitar formato a granel o personalizado
DL-Proline is used as an agonist of glycine receptors. It acts as a catalyst for aldol condensation. It is an essential component of collagen. It plays a significant role in the immune system and strengthening of heart muscles. It is an osmoprotectant and therefore is used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-proline se utiliza como agonista de receptores de glicina. Actúa como catalizador para la condensación de aldol. Es un componente esencial del colágeno. Juega un papel importante en el sistema inmunológico y el fortalecimiento de los músculos del corazón. Es un osmoprotector y, por lo tanto, se utiliza en muchas aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
Solubilidad
Sluble en agua y alcohol absoluto. Insoluble en éter, butanol e isopropanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-36-9
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00005250
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
Nombre IUPAC ácido pirrolidina-2-carboxílico
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Proline
Punto de fusión ∼209°C (decomposition)
Beilstein 80809
Índice Merck 14,7780
Información de solubilidad Soluble in water and absolute alcohol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99%