Learn More
DL-prolina-2,5,5-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Proline-2,5,5-d3 |
| CAS | 784086-28-8 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H6 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Proline-2,5,5-d3 (9CI, ACI), DL-Proline-2,5,5-d3, DL-Proline-2,5,5-D3, Pyrrolidine-2,5,5-d3-2-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/i3D2,4D |
| SMILES | [2H]C1([2H])CCC([2H])(N1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,5,5-trideuteriopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 118.149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.082 |