Learn More
DL-prolinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Prolinamide |
| CAS | 2812-47-7 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (±)-2-Pyrrolidinecarboxamide, DL-Proline Amide, Pyrrolidine-2-carboxylic Acid Amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8) |
| SMILES | NC(=O)C1CCCN1 |
| Nombre IUPAC | pirrolidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 114.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0793 |