Learn More
Ácido DL-pipecolínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455557 100 g 100 g
11435557 5 g 5 g
11445557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23541.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 535-75-1 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
DL-Pipecolinic acid is used as a diagnostic marker of pyridoxine-dependent epilepsy. It acts as a ligand in copper-catalyzed approach for P-arylation of organophosphorus compounds. It is used as organocatalyst and novel substrate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido Dl-pipecolínico se utiliza como marcador diagnóstico de la epilepsia dependiente de piridoxina. Actúa como ligando en el enfoque catalizado con cobre para la P-arilación de compuestos organofosforados. Se utiliza como organocatalizador y como novedoso sustrato en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml) y alcohol en ebullición.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-75-1
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00064347,MFCD00005981
Clave InChI HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-pipecolinic acid, pipecolic acid, pipecolinic acid, 2-piperidinecarboxylic acid, homoproline, pipecolate, dl-pipecolic acid, dihydrobaikiane, piperolinic acid, hexahydropicolinic acid
PubChem CID 849
ChEBI CHEBI:17964
Nombre IUPAC ácido piperidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Pipecolinic acid
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 81095
Índice Merck 14,7458
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),and boiling alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Pipecolinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Piperidinecarboxylic acid