Learn More
Ácido DL-pipecólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Pipecolic Acid |
| CAS | 535-75-1 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Piperidinecarboxylic acid, Pipecolic acid (8CI), (RS)-2-Piperidinecarboxylic acid, (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, (±)-Pipecolic acid, (±)-Pipecolinic acid, 2-Carboxypiperidine, 2-Pipecolinic acid, 2-Piperidinylcarboxylic acid, DL-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolic acid, DL-Pipecolinic acid, Dihydrobaikiane, Hexahydro-2-picolinic acid, Homoproline, NSC 17125, Pipecolinic acid, Piperidine-6-carboxylic acid, Piperolinic acid, α-Pipecolinic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCCN1 |
| Nombre IUPAC | ácido piperidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.079 |