Learn More
Ácido DL-fenilsuccínico, 98+%
Código de producto. 10336540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336540 25 g Frasco de vidrio 25 g
10795601 100 g Frasco de vidrio 100 g
10108093 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10336540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130940250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 635-51-8 | C₁₄H₁₂O₃| 194,19 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-51-8
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00004256
Clave InChI LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
PubChem CID 95459
Nombre IUPAC ácido 2-fenilbutanodioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylsuccinic acid
Punto de fusión 166°C to 169°C
Color Crema blanquecino
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH(C6H5)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 865
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton and alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Phenylsuccinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación