Learn More
DL-fenilglicinol, TRC
Código de producto. 30410387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410387 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30410387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP327290100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylglycinol
CAS 7568-92-5
Fórmula molecular C8H11NO
Cantidad 100 g
Sinónimo beta-Aminobenzeneethanol, beta-Aminophenethyl Alcohol, (RS)-Phenylglycinol, (±)-2-Amino-2-phenylethanol, (±)-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, 2-Hydroxy-1-phenylethylamine, 2-Phenyl-2-aminoethanol, DL-alpha-Phenylglycinol, Phenylglycinol, alpha-(Hydroxymethyl)benzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
SMILES NC(CO)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-amino-2-feniletanol
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841