Learn More
Dl-fenilglicinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470909 25 g 25 g
15460909 5 g 5 g
15480909 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63932.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
A chiral arylalkylamine used as organocatalysts. Used in the synthesis of chiral diamines also in determination of chiral recognition properties of novel fluorescent chemosensors for amino acid. an efficient and practical synthesis of l-. alpha.-amino acids using (r)-phenylglycinol as a chiral auxiliary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una arilalquilamina quiral utilizada como organocatalizador. Utilizada en la síntesis de diaminas quirales y también en la determinación de las propiedades de reconocimiento quiral de nuevos quimiosensores fluorescentes para aminoácidos. Una síntesis eficiente y práctica de l-alfa-aminoácidos usando (r)-fenilglicinol como auxiliar quiral.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7568-92-5
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00130145
Clave InChI IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
Nombre IUPAC 2-amino-2-feniletanol
SMILES NC(CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylglycinol
Punto de fusión 49°C to 53°C
Color Blanco
Beilstein 971219
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Phenylglycinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (.+-.)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol