Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-α-Fenilglicina, 99 %
Código de producto. 10560594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560594 500 g Frasco de plástico 500 g
10001400 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10560594 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 130645000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2835-06-5 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-06-5
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Número MDL MFCD00064402
Clave InChI ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo DL-α-Aminophenylacetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2-fenilacético
SMILES NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-α-Phenylglycine
Punto de fusión 290°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 14, 460
Índice Merck 15, 7402
Rotación específica -1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino