Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-α-Phenylglycine |
| Punto de fusión | 290°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | C6H5CH(NH2)CO2H |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 14, 460 |
| Índice Merck | 15, 7402 |
| Mostrar más |