Learn More
DL-Feniletanolamina, TRC
Código de producto. 30003242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003242 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30003242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3213201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylethanolamine
CAS 7568-93-6
Fórmula molecular C8H11NO
Cantidad 1 g
Sinónimo alpha-(Aminomethyl)benzenemethanol, alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, Bisnorephedrine, (RS)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-1-Phenylethanolamine, (±)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-Phenylethanolamine, (±)-alpha-Phenylglycinol, beta-Hydroxyphenylethylamine, beta-Phenethanolamine;
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
SMILES NCC(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-amino-1-feniletanol
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841