Learn More
DL-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30417643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30417643 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30417643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP181213250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylalanine
CAS 150-30-1
Fórmula molecular C9 H11 N O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as racemate, Alanine','phenyl-','DL- (8CI), Alanine','β-phenyl- (3CI), (±)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (±)-Phenylalanine, (±)-β-Phenyl-α-alanine, 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-α-Amino-β-phenylpropionic acid, DL-β-Phenyl-α-alanine, DLPA, NSC 9959
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
SMILES NC(Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 165.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079