Learn More
Clorhidrato de DL-fenilalanina metiléster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495083 5 g 5 g
11405093 25 g 25 g
11415093 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495083 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12758.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5619-07-8 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, is an aminoacid which is widely used in pharmaceuticals and foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de DL-fenilalanina metiléster es un aminoácido que se utiliza ampliamente en productos farmacéuticos y alimentos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5619-07-8
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 215.68
Número MDL MFCD00066113
Clave InChI SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, h-dl-phe-ome.hcl, h-l-phe-ome hcl, phenylalanine methyl ester hydrochloride, l-phenylalanine methylester hydrochloride, l-methyl phenylalanate hydrochloride, s-phenylalanine methyl ester hydrochloride, acmc-209oxm, acmc-1bga3
PubChem CID 3084017
Nombre IUPAC methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Beilstein 3597947
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.68
Porcentaje de pureza 98%