Learn More
DL-fenilalanina, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11448250 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11448250 1 kg
1 options
Código de producto. 11448250 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210261891
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylalanine
Nombre de nota FTIR
CAS 150-30-1
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula molecular C9H11NO2
Número MDL MFCD00064225
Sinónimo dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 165.19
Cantidad 1 kg
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.2
Forma física Polvo