Learn More
Dl-fenilalanina, ≥ 99 % (base seca), Thermo Scientific™
Código de producto. 15875328 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15875328 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15875328 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J20100.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Fenilalanina
CAS 150-30-1
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C9H11NO2
Número MDL MFCD00064225
Envase Frasco de plástico
Sinónimo dl-Fenilalanina
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 165,192