Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Phenylalanine |
| Punto de fusión | 266.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.3% (105°C, 2 hrs) max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | C6H5CH2CH(NH2)CO2H |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 14,498 |
| Mostrar más |