Learn More
DL-fenilalanina, 98,5+ %, extra pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10365950 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10365950 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10365950 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2461/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 266°C
CAS 150-30-1
Color Blanco
Fórmula molecular C9H11NO2
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL MFCD00064225
Sinónimo dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 165.19
Cantidad 100 g
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19g/mol
Forma física Polvo