Learn More
DL-fenilalanina-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Phenylalanine-D (propanoic-2-D) |
| CAS | 14246-24-3 |
| Fórmula molecular | C9 D H10 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Phenylalanine-α-d (9 CI, ACI), DL-Phenylalanine-α-d (ZCI), Alanine-2-d, phenyl-, DL- (8 CI), DL-Phenylalanine-2-d1, DL-Phenylalanine-D (propanoic-2-D) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/i8D |
| SMILES | [2 H]C(N)(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2-deuterio-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.1953 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0853 g/mol |
| Mostrar más |