Learn More
DL-fenilalanina-2-13C, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Phenylalanine-13 C (propanoic-2-13 C acid) |
| CAS | 64193-01-7 |
| Fórmula molecular | 13 C C8 H11 N O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Phenylalanine-α-13 C (9 CI), DL-Phenylalanine-α-13 C, DL-Phenylalanine-13 C, DL-Phenylalanine-13 C (propanoic-2-13 C acid), DL-[13 C]Phenylalanine, (RS)-Phenylalanine-13 C, (RS)-Phenylalanine-13 C |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/i8+1 |
| SMILES | N[13 CH](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-fenil(2 ^{13}C)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.182 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.082 g/mol |
| Mostrar más |