Learn More
DL-fenil-d5-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Phenylalanine-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 284664-89-7 |
| Fórmula molecular | C9H6D5NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phenyl-d5-alanine (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | O=C(C(CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])N)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.11 |