Learn More
DL-Penicilamina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440598
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440598 1 g 1 g
11450598 5 g 5 g
11460598 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24710.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52-66-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Heavy metal chelating agentDL-Penicillamine is used as an antirheumatic. It also serves as a chelating agent for heavy metals. Further, it is used in the treatment of Wilson's desease, Cystinuria, Scleroderma and arsenic poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El agente quelante de metales pesados DL-penicilamina se utiliza como antirreumático. También sirve como agente quelante para metales pesados. Además, se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Wilson, la cistinuria, la esclerodermia y el envenenamiento por arsénico.
Solubilidad
Soluble en etanol, agua caliente e hidróxido de sodio.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. ′ Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-66-4
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00004856
Clave InChI VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid
PubChem CID 4727
ChEBI CHEBI:50868
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-metil-3-sultanilbutanoico
SMILES CC(C)(S)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Penicillamine
Punto de fusión ∼212°C (decomposition)
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Beilstein 2039817
Índice Merck 14,7088
Información de solubilidad Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza ≥97%