Learn More
DL-Panthenol, MedChemExpress
Código de producto. 16482299
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16482299 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482299 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1024
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Panthenol
CAS 16485-10-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H19NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo DL-Pantothenol DL-Pantothenyl alcohol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (224.12 mM)
SMILES O=C(NCCCO)C(O)C(C)(C)CO
Peso molecular (g/mol) 205.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.25
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Show Less