Learn More
DL-Pantenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11466147 50 g 50 g
11476147 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11466147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25114.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16485-10-2 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
DL-Panthenol is used in enantiospecific HPLC separation of pantothenic acid, panthenol and pantolactone enantiomers. It promotes stimulation of epithelization, granulation, mitigation of itching and has an anti-inflammatory effect. It is effective for moisturization, improvement of hair structure and adding luster and sheen to the hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El DL-pantenol se utiliza en la separación HPLC enantioespecífica del ácido pantoténico, pantenol y enantiómeros de pantolactona. Promueve la estimulación de la epiteliación y la formación de tejido granular, alivia el picor y presenta un efecto antinflamatorio. Es eficaz para hidratar, mejorar la estructura del cabello y añadir brillo y lustre al cabello.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, éter, cloroformo y propilenglicol.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16485-10-2
Fórmula molecular C9H19NO4
Peso molecular (g/mol) 205.25
Número MDL MFCD00002944
Clave InChI SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-panthenol, panthenol, dl-pantothenol, dl-pantothenyl alcohol, panthenolum, 2,4-dihydroxy-n-3-hydroxypropyl-3,3-dimethylbutanamide, pantenol, pantenolo, penthenol, varitan
PubChem CID 4678
Nombre IUPAC 2,4-dihidroxi-N-(3-hidroxipropil)-3,3-dimetilbutanamida
SMILES CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Panthenol
Punto de fusión 66°C to 69°C
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2947
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether,chloroform,and propylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 99%