Learn More
DL-p-Ácido Hidroxifenilláctico, TRC
Código de producto. 30133600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133600 1 g 1 g
30134384 500 mg 500 miligramos
17931505 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9536651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306-23-0
Fórmula molecular C9 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo 3-(p-Hydroxyphenyl)lactic Acid, (RS)-3-(4-Hydroxyphenyl)lactic Acid, (±)-3-(4-Hydroxyphenyl)lactic Acid, 2-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 2-Hydroxy-3-(p-hydroxyphenyl)propionic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic Acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)lactic Acid, DL-3-(4-Hydroxyphenyl)lactic Acid, HPLA, NSC 111175, p-Hydroxy-dl-phenyllactic Acid, α,4-Dihydroxybenzenepropanoic Acid, β-(4-Hydroxyphenyl)lactic Acid, β-(p-Hydroxyphenyl)-DL-lactic Acid, β-(p-Hydroxyphenyl)lactic Acid, Lactic acid, 3-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,8CI)
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES OC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-p-Hydroxyphenyllactic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579