Learn More
Monoclorhidrato de DL-Ornitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433697 25 g 25 g
11423697 5 g 5 g
11408960 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18173.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
Erythro-3-hydroxy-DL-ornithine monohydrochloride is used as a reagent to synthesize DL-Capreomycidine, a guanidine (HCl)-containing amino acid that is a component of antituberculous peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoclorhidrato de eritro-3-hidroxi-DL-ornitina se utiliza como reactivo para sintetizar la DL-Capreomicidina, un aminoácido que contiene guanidina (HCl) y que es un componente de los péptidos antituberculosos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1069-31-4
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00065398
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
Nombre IUPAC cloruro de ácido de hidrógeno 2,5-diaminopentanoico
SMILES [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Ornithine monohydrochloride
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Beilstein 4153338
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 99%