Learn More
Clorhidrato de DL-ornitina, TRC
Código de producto. 30425892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425892 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30425892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO695555500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Ornithine Hydrochloride
CAS 1069-31-4
Fórmula molecular C5H12N2O2 •HCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo DL-Ornithine Monohydrochloride, Ornithine Monohydrochloride, NSC 25163
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
SMILES OC(C(CCCN)N)=O.Cl
Nombre IUPAC ácido 2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 132.163646
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0666