Learn More
Clorhidrato de DL-ornitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10300794 100 g 100 g
10036283 5 g 5 g
10215961 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10300794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347001000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1069-31-4
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00065398
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
SMILES [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Ornithine hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 291°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless to light yellow solution
Nombre IUPAC cloruro de ácido de hidrógeno 2,5-diaminopentanoico
Transmitancia 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino