Learn More
DL-O-tirosina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11405300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405300 1 g 1 g
11495290 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044541.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2370-61-8
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00021725
Clave InChI WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-o-tyrosine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propanoic acid, o-tyrosine, 2-hydroxyphenylalanine, 2-hydroxy-dl-phenylalanine, ortho-tyrosine, 2-tyrosine, o-tyrosine, dl, dl-3-o-hydroxyphenyl alanine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 91482
Nombre IUPAC 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-o-Tyrosine
Punto de fusión ∼256°C (decomposition)
Beilstein 2805789
Información de solubilidad Soluble in water,and DMSO (Heated).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo