Learn More
DL-O-Phosphoserine, MedChemExpress
Código de producto. 16496636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16496636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16496636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress DL-O-Phosphoserine, a normal metabolite in human biofluid, is an ester of serine and phosphoric acid.
DL-O-Phosphoserine, a normal metabolite in human biofluid, is an ester of serine and phosphoric acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-O-Phosphoserine
Forma física Solid
CAS 17885-08-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H8NO6P
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (135.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OP(OCC(C(O)=O)N)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 185.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 98.63%