Learn More
DL-Norleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Norleucine |
| CAS | 616-06-8 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Norleucine, DL-Norleucine, Norleucine','DL- (8CI), (±)-2-Aminohexanoic acid, (±)-Norleucine, DL-α-Aminocaproic acid, NSC 203799 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |