Learn More
DL-norleucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484290 100 g 100 g
11474290 25 g 25 g
11494290 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10791.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-06-8
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064422
Clave InChI LRQKBLKVPFOOQJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-norleucine, norleucine, h-dl-nle-oh, norleucine, dl, 2-aminohexanoic acid, dl, dl-2-aminohexanoic acid, dl-.alpha.-aminocaproic acid, norleucine, l, hexanoic acid, s, 2-amino-hexanoic acid
PubChem CID 9475
ChEBI CHEBI:36405
Nombre IUPAC 2-aminohexanoic acid
SMILES CCCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Norleucine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721748
Índice Merck 14,6706
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%