Learn More
DL-Cloruro de Noradrenalina, TRC
Código de producto. 30134517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134517 50 mg 50 miligramos
30040650 100 mg 100 miligramos
18072740 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN67450050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-27-6
Fórmula molecular C8 H11 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 205.64
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Noradrenaline hydrochloride, (±)-Norepinephrine hydrochloride, DL-Arterenol hydrochloride, DL-Norepinephrine hydrochloride, NSC 7930, dl-Noradrenaline hydrochloride, dl-Norepinephrine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1-hidroxietil)benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Norepinephrine (Noradrenaline) Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0506
Porcentaje de pureza >95%