Learn More
DL-norepinefrina 3-sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Norepinephrine 3-Sulfate |
| CAS | 112346-92-6 |
| Fórmula molecular | C8H11NO6S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate), (±)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 2-(Hydrogen Sulfate), (±)-Norepinephrine-3-O-sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO6S/c9-4-7(11)5-1-2-6(10)8(3-5)15-16(12,13)14/h1-3,7,10-11H,4,9H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | NCC(O)c1ccc(O)c(OS(=O)(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | [5-(2-amino-1-hidroxietil)-2-hidroxifenil] sulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 249.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0307 |