Learn More
DL-N-Propilo Sulfito, TRC
Código de producto. 30380055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380055 2.5 g 2.50 g
30378615 500 mg -
30370006 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6799402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-98-3
Fórmula molecular C6 H14 O3 S
Peso molecular (g/mol) 166.239
Nombre IUPAC sulfito de dipropilo
SMILES CCCOS(=O)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-N-Propyl Sulfite
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3S/c1-3-5-8-10(7)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.066