Learn More
DL-N-Boc-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-N-Boc-alanine |
| CAS | 3744-87-4 |
| Fórmula molecular | C8H15NO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-alanine, N-Boc-DL-alanine, N-tert-Butyloxycarbonyl-DL-alanine, NSC 108686 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11) |
| SMILES | OC(C(NC(OC(C)(C)C)=O)C)=O |
| Nombre IUPAC | (terc-butoxicarbonil)alanina |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1 |