Learn More
DL-N-Benzoil-2-metilserina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10480622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10480622 5 g 5 g
10051701 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480622 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339790050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7508-82-9
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD01863306
Clave InChI FVWQRKJTTRAXJP-NSHDSACASA-N
Sinónimo s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-benzoyl-2-methylserine, 2s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-methyl-2-benzoylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2s-3-hydroxy-2-methyl-2-phenylformamido propanoic acid
PubChem CID 7167581
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-benzamido-3-hidroxi-2-metilpropanoico
SMILES CC(CO)(C(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-N-Benzoyl-2-methylserine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 153.0°C to 159.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,aq. naoh,aq. na2co3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino