Learn More
DL-Methionyl-DL-methionine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C10H20N2O3S2 |
| Número MDL | MFCD00190958 |
| Peso molecular | 280.4 |
| Clave InChI | ZYTPOUNUXRBYGW-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CSCCC(N)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-[2-amino-4-(methylsulfanyl)butanamido]-4-(methylsulfanyl)butanoic acid |
| Cantidad | 5 g |
| Peso molecular (g/mol) | 280.40 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |