Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfóxido de DL-metionina, +98 %
Código de producto. 11449226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11449226 5 g 5 g
11459226 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11449226
Marca: Thermo Scientific Chemicals A18081.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62697-73-8 | C5H11NO3S | 165.21 g/mol
DL-Methionine sulfoxide is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfóxido de DL-Metionina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y Hcl.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62697-73-8
Fórmula molecular C5H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00002620
Clave InChI QEFRNWWLZKMPFJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-methionine sulfoxide, methionine sulfoxide, 2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, dl-methioninesulfoxide, methionine, s-oxide, uethionine, s-oxide, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfinyl, 2-amino-4-methylsulfinyl butyric acid, 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfinyl
PubChem CID 847
ChEBI CHEBI:49033
SMILES CS(=O)CCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Methionine sulfoxide
Punto de fusión ∼230°C (decomposition)
Información de solubilidad Soluble in water and Hcl.
Nombre IUPAC 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza ≥98%