Learn More
Dl-metionina sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dl-Methionine Sulfone |
| CAS | 820-10-0 |
| Fórmula molecular | C5H11NO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (±)-Methionine sulfone, DL-Methionine sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CS(=O)(=O)CCC(N)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 181.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0409 |