Learn More
DL-metionina sulfona, 98 %
Código de producto. 11476107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476107 1 g 1 g
11486107 5 g 5 g
11496107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25094.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 820-10-0 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 820-10-0
Fórmula molecular C5H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 181.21
Número MDL MFCD00025079
Clave InChI UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-methionine sulfone, methionine sulfone, 2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl, d,l-methionine sulfone, methioninesulfone, dl-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl butyric acid, methionine, s,s-dioxide, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfonyl-, dl
PubChem CID 69961
Nombre IUPAC 2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid
SMILES CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Methionine sulfone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Porcentaje de pureza 98%