Learn More
DL-metionina (racemetionina), Mikromol™
Código de producto. 17999794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17999794 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17999794 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0879.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
DL-Metionina (Racemetionina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Methionine
CAS 59-51-8
Nombres de analitos o componentes DL-Methionine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H11 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo dl-Methionine, (2RS)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CSCCC(N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-metilsulfanilutanoico
Peso molecular (g/mol) 149.21
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149,051 g/mol