Learn More
DL-Metionina Cloruro de Metilsulfonio, TRC
Código de producto. 30138699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138699 2.5 g 2.50 g
17987334 250 mg 250 miligramos
17947924 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6899582.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3493-12-7
Fórmula molecular C6H14ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 199.7
Nombre IUPAC (3-amino-3-carboxipropil)-dimetilsulfanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[S+](C)CCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Methionine Methylsulfonium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0434
Porcentaje de pureza >95%