Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-metionina, 99 %
Código de producto. 11430333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11430333 250 g 250 g
11420333 1000 g 1000 g
11440333 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11430333
Marca: Thermo Scientific Chemicals A11457.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Production of volatile compounds related to the flavour of foods from the Strecker degradation of DL-methionine. Addition of methionine in appropriate amounts to these foods might be expected to improve protein value. Economically, DL-methionine would be preferable.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Producción de compuestos volátiles relacionados con el sabor de los alimentos a partir de la degradación Strecker de DL-metionina. La adición de metionina en cantidades apropiadas a estos alimentos podría mejorar el valor proteínico. Económicamente, es preferible la DL-metionina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-51-8
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063096
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
SMILES CSCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Methionine
Punto de fusión ∼272°C (decomposition)
Beilstein 636185
Índice Merck 14,5975
Información de solubilidad Soluble in water.
Densidad 1.34
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-metilsulfanilutanoico
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza 99%