Learn More
DL-metionina, 99+ %
Código de producto. 10457130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
2.50 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10457130 100 g Frasco de plástico 100 g
10326960 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10666132 250 g Frasco de plástico 250 g
10510224 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10457130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125651000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-51-8
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063096
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
SMILES CSCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Methionine
Nombre de nota 99+%
Amonio 1000ppm max.
pH 5.4 to 6.1 (2% w/v aq. soln.)
Color Blanco
Cloruro 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Otros aminoácidos 0.2% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 15, 6047
Transmitancia 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Densidad 1.34g/mL
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-metilsulfanilutanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0% (on dried substance)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación