Learn More
Ácido DL-mercaptosuccínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995721 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10574051 100 g Frasco de vidrio 100 g
10133270 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11995721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125550025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-49-5
Fórmula molecular C4H6O4S
Peso molecular (g/mol) 150.15
Clave InChI NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilbutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Mercaptosuccinic acid
Punto de fusión 152°C to 155°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2CH(SH)CO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 03,439
Índice Merck 15,9496
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: 500g/L ethanol (20°C),soluble in acetone,moderately soluble in ether,chloroform,practically insoluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino